n-Undecyl-β-D-maltoside
Fournisseur: Molekula
16709684-1G
MOLE16709684-1GEA 0 EUR InStock
MOLE16709684-1G
n-Undecyl-β-D-maltoside
n-Undecyl-β-D-maltoside
Formule: C₂₃H₄₄O₁₁
Numéro CAS: 170552-39-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité