1-Fluoro-2,4-dinitrobenzène
Fournisseur: Molekula
Attention
16762000-100G
MOLE16762000-100GEA 0 EUR InStock
MOLE16762000-100G
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzène
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzène
Formule: C₆H₃FN₂O₄
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 24…26 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007056
Numéro CAS: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04199
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité