4,4'-Diaminobenzanilide
Fournisseur: Molekula
16774468-100G
MOLE16774468-100GEA 0 EUR InStock
MOLE16774468-100G
4,4'-Diaminobenzanilide
4,4'-Diaminobenzanilide
Formule: C₁₃H₁₃N₃O
Point de fusion: 214…215 °C
Numéro MDL: MFCD00025361
Numéro CAS: 785-30-8
EINECS: 212-321-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité