2-Hydroxy-m-anisaldéhyde
Fournisseur: Molekula
16781640-100G
MOLE16781640-100GEA 0 EUR InStock
MOLE16781640-100G
2-Hydroxy-m-anisaldéhyde
2-Hydroxy-m-anisaldéhyde
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…42 °C
Densité: 1.2039 g/cm³ (45 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003322
Numéro CAS: 148-53-8
EINECS: 205-715-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité