Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Fournisseur: Molekula
16800887-25G
MOLE16800887-25GEA 0 EUR InStock
MOLE16800887-25G
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Formule: C₂₀H₂₄O₆
Numéro MDL: MFCD00005098
Numéro CAS: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité