Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride)
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Bestatin hydrochloride, (S)-2-((2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido)-4-methylpentanoic acid hydrochloride, Bestatin HCl
16832467-5MG
MOLE16832467-5MGEA 0 EUR InStock
MOLE16832467-5MG
Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride)
Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride)
Formule: C₁₆H₂₅ClN₂O₄
MW: 308,4 · 36,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058004
Numéro CAS: 65391-42-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité