AMPSO sodium salt
Fournisseur: Molekula
16851613-100G
MOLE16851613-100GEA 0 EUR InStock
MOLE16851613-100G
AMPSO sodium salt
AMPSO sodium salt
Formule: C₇H₁₆NNaO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067500
Numéro CAS: 102029-60-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité