Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 6-aminonicotinique

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 6-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 6-Amino-3-pyridinecarboxylic acid

17006997-5G
MOLE17006997-5GEA 0 EUR InStock
MOLE17006997-5G
Acide 6-aminonicotinique
6-Aminonicotinic acid


Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00006326
Numéro CAS: 3167-49-5
EINECS: 221-630-4
Merck Index: 13,00455
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité