Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-formylbenzoïque

Fournisseur: Molekula

17036513-100G
MOLE17036513-100GEA 0 EUR InStock
MOLE17036513-100G
Acide 4-formylbenzoïque
Acide 4-formylbenzoïque


Formule: C₈H₆O₃
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 148 °C
Numéro MDL: MFCD00006951
Numéro CAS: 619-66-9
EINECS: 210-607-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité