Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromotoluène

Fournisseur: Molekula

17044599-100G
MOLE17044599-100GEA 0 EUR InStock
MOLE17044599-100G
3-Bromotoluène
3-Bromotoluène


Formule: C₇H₇Br
MW: 171,04 g/mol
Point d'ébullition: 183.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000085
Numéro CAS: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01424
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité