1-Oxyde de 4-picoline
Fournisseur: Molekula
Attention
17109677-100G
MOLE17109677-100GEA 0 EUR InStock
MOLE17109677-100G
1-Oxyde de 4-picoline
1-Oxyde de 4-picoline
Formule: C₆H₇NO
Point d'ébullition: 279 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 183 °C
Densité: 1,01…1.02 g/cm³ (185 °C)
Numéro MDL: MFCD00006210
Numéro CAS: 1003-67-4
EINECS: 213-712-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité