Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3-Méthoxyphényl)acétonitrile

Fournisseur: Molekula

17138822-25G
MOLE17138822-25GEA 0 EUR InStock
MOLE17138822-25G
(3-Méthoxyphényl)acétonitrile
(3-Méthoxyphényl)acétonitrile


Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 164 °C (1013 hPa)
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001910
Numéro CAS: 19924-43-7
EINECS: 243-428-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité