Acide D(-)-tartrique
Fournisseur: Molekula
Attention
17155420-100G
MOLE17155420-100GEA 0 EUR InStock
MOLE17155420-100G
Acide D(-)-tartrique
Acide D(-)-tartrique
Formule: C₄H₆O₆
Point d'ébullition: 356 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 166…169 °C
Densité: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004238
Numéro CAS: 147-71-7
EINECS: 205-695-6
Merck Index: 12,09235
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité