(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Fournisseur: Molekula
17190958-5G
MOLE17190958-5GEA 0 EUR InStock
MOLE17190958-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Formule: C₆H₁₁NO
Numéro MDL: MFCD00216614
Numéro CAS: 75885-58-4
EINECS: 278-334-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité