1-Amino-2,2-diéthoxyéthane
Fournisseur: Molekula
17211839-100G
MOLE17211839-100GEA 0 EUR InStock
MOLE17211839-100G
1-Amino-2,2-diéthoxyéthane
Aminoacetaldehyde diethyl acetal
Formule: C₆H₁₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00008136
Numéro CAS: 645-36-3
EINECS: 211-439-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité