8-Aminoquinoléine
Fournisseur: Molekula
Attention
17295435-5G
MOLE17295435-5GEA 0 EUR InStock
MOLE17295435-5G
8-Aminoquinoléine
8-Aminoquinoline
Formule: C₉H₈N₂
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 64 °C
Densité: 1,337 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006809
Numéro CAS: 578-66-5
EINECS: 209-427-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité