Amino-3-chloro-2-pyridine
Fournisseur: Molekula
17439999-25G
MOLE17439999-25GEA 0 EUR InStock
MOLE17439999-25G
Amino-3-chloro-2-pyridine
Amino-3-chloro-2-pyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78…79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006238
Numéro CAS: 6298-19-7
EINECS: 228-572-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité