Acide fluorène-9-carboxylique
Fournisseur: Molekula
17538892-25G
MOLE17538892-25GEA 0 EUR InStock
MOLE17538892-25G
Acide fluorène-9-carboxylique
Acide fluorène-9-carboxylique
Formule: C₁₄H₁₀O₂
MW: 210,23 g/mol
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 226…229 °C
Densité: 1,333 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001136
Numéro CAS: 1989-33-9
EINECS: 217-866-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité