2,2,2-Trifluoroéthylamine chlorhydrate
Fournisseur: Molekula
17542068-25G
MOLE17542068-25GEA 0 EUR InStock
MOLE17542068-25G
2,2,2-Trifluoroéthylamine chlorhydrate
2,2,2-Trifluoroéthylamine chlorhydrate
Formule: C₂H₅ClF₃N
Point de fusion: 222…226 °C
Numéro MDL: MFCD00012875
Numéro CAS: 373-88-6
EINECS: 206-771-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité