4-Phénylpyridine
Fournisseur: Molekula
Attention
17588580-25G
MOLE17588580-25GEA 0 EUR InStock
MOLE17588580-25G
4-Phénylpyridine
4-Phénylpyridine
Formule: C₁₁H₉N
Point d'ébullition: 274 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006420
Numéro CAS: 939-23-1
EINECS: 213-357-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité