TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique)
Fournisseur: Molekula
Attention
17596980-100G
MOLE17596980-100GEA 0 EUR InStock
MOLE17596980-100G
TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique)
TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique)
Formule: C₆H₁₅NO₆S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007532
Numéro CAS: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité