Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de cyclopropanecarbonyle

Fournisseur: Molekula

17631898-100G
MOLE17631898-100GEA 0 EUR InStock
MOLE17631898-100G
Chlorure de cyclopropanecarbonyle
Chlorure de cyclopropanecarbonyle


Formule: C₄H₅ClO
Point d'ébullition: 119 °C (1013 hPa)
Densité: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001277
Numéro CAS: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité