6-Méthoxyindole
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 6-Methoxy-1H-indole, 1H-Indol-6-yl methyl ether, Indol-6-yl methyl ether
17682700-1G
MOLE17682700-1GEA 0 EUR InStock
MOLE17682700-1G
6-Méthoxyindole
6-Méthoxyindole
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00022780
Numéro CAS: 3189-13-7
EINECS: 221-689-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité