2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
Fournisseur: Molekula
17804191-100G
MOLE17804191-100GEA 0 EUR InStock
MOLE17804191-100G
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₂H₃N₃S₂
Numéro MDL: MFCD00003108
Numéro CAS: 2349-67-9
EINECS: 219-078-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité