5-Nitropyridine-2-ol
Fournisseur: Molekula
17835073-100G
MOLE17835073-100GEA 0 EUR InStock
MOLE17835073-100G
5-Nitropyridine-2-ol
5-Nitropyridine-2-ol
Formule: C₅H₄N₂O₃
Point d'ébullition: 180…200 °C (0,2 mmHg)
Point de fusion: 191…192 °C
Numéro MDL: MFCD00006276
Numéro CAS: 5418-51-9
EINECS: 226-525-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité