Dibenzyl diisopropylphosphoramidite
Fournisseur: Molekula
17862617-5G
MOLE17862617-5GEA 0 EUR InStock
MOLE17862617-5G
Dibenzyl diisopropylphosphoramidite
Dibenzyl diisopropylphosphoramidite
Formule: C₂₀H₂₈NO₂P
Numéro MDL: MFCD00191988
Numéro CAS: 108549-23-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité