Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Streptomycine sulfate

Fournisseur: Molekula
Attention

17865212-100G
MOLE17865212-100GEA 0 EUR InStock
MOLE17865212-100G
Streptomycine sulfate
Streptomycine sulfate


Formule: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Point de fusion: 250 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037023
Numéro CAS: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08983
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité