3-Hydroxy-2-pyridone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2,3-Pyridinediol, 3-Hydroxy-2(1H)-pyridinone, 3-Hydroxy-2-pyridone, 2,3-Dihydroxypyridine, Pyridine-2,3-diol
17976019-100G
MOLE17976019-100GEA 0 EUR InStock
MOLE17976019-100G
3-Hydroxy-2-pyridone
3-Hydroxy-2-pyridone
Formule: C₅H₅NO₂
MW: 111,1 g/mol
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 244…246 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006271
Numéro CAS: 16867-04-2
EINECS: 240-887-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité