Anhydride succinique
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: Dihydrofuran-2,5-dione
18083986-1KG
MOLE18083986-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE18083986-1KG
Anhydride succinique
Anhydride succinique
Formule: C₄H₄O₃
MW: 100,07 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 120 °C
Densité: 1.503 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 157 °C
Numéro MDL: MFCD00005525
Numéro CAS: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09039
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité