Acide 1-octanesulfonique sel de sodium
Fournisseur: Molekula
Attention
18122348-25G
MOLE18122348-25GEA 0 EUR InStock
MOLE18122348-25G
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium
Formule: C₈H₁₇NaO₃S
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007544
Numéro CAS: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité