(±)-Acide mercaptosuccinique
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: (±)-Mercapto-1,4-butanedioic acid, 2-Mercaptosuccinic acid, (±)-Thiomalic acid, DL-Mercaptosuccinic acid
18131235-100G
MOLE18131235-100GEA 0 EUR InStock
MOLE18131235-100G
(±)-Acide mercaptosuccinique
(±)-Mercaptosuccinic acid
Formule: C₄H₆O₄S
MW: 150,16 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004860
Numéro CAS: 70-49-5
EINECS: 200-736-4
Merck Index: 12,09479
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité