Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromothiophénol

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 4-Bromobenzenethiol, p-Bromothiophenol, 4-Bromobenzene-1-thiol, 1-Bromo-4-mercaptobenzene

18156633-25G
MOLE18156633-25GEA 0 EUR InStock
MOLE18156633-25G
4-Bromothiophénol
4-Bromothiophénol


Formule: C₆H₅BrS
MW: 189,08 g/mol
Point d'ébullition: 239 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70…71 °C
Densité: 1.526 g/cm³ (83 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004845
Numéro CAS: 106-53-6
EINECS: 203-407-3
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité