Acide (4-(bromométhyl)phényl)acétique
Fournisseur: Molekula
18181226-1G
MOLE18181226-1GEA 0 EUR InStock
MOLE18181226-1G
Acide (4-(bromométhyl)phényl)acétique
Acide (4-(bromométhyl)phényl)acétique
Formule: (C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH
Numéro MDL: MFCD00010632
Numéro CAS: 13737-36-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité