Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-D-Glucopyrannoside de phényle

Fournisseur: Molekula

18205669-5G
MOLE18205669-5GEA 0 EUR InStock
MOLE18205669-5G
β-D-Glucopyrannoside de phényle
β-D-Glucopyrannoside de phényle


Formule: C₁₂H₁₆O₆
Point d'ébullition: 437 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 176 °C
Numéro MDL: MFCD00064089
Numéro CAS: 1464-44-4
EINECS: 215-978-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité