7-Hydroxyindole
Fournisseur: Molekula
18308008-1G
MOLE18308008-1GEA 0 EUR InStock
MOLE18308008-1G
7-Hydroxyindole
7-Hydroxyindole
Formule: C₈H₇NO
Numéro MDL: MFCD00152102
Numéro CAS: 2380-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité