Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-4-chlorobenzène

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Bromochlorobenzene

18342222-1KG
MOLE18342222-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE18342222-1KG
1-Bromo-4-chlorobenzène
1-Bromo-4-chlorobenzène


Formule: C₆H₄BrCl
MW: 191,45 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 66…68 °C
Densité: 1.576 g/cm³ (71 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000600
Numéro CAS: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité