Acide 3,5-dichlorosalicylíque
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzoic acid
18351091-100G
MOLE18351091-100GEA 0 EUR InStock
MOLE18351091-100G
Acide 3,5-dichlorosalicylíque
Acide 3,5-dichlorosalicylíque
Formule: C₇H₄Cl₂O₃
MW: 207,01 g/mol
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00002442
Numéro CAS: 320-72-9
EINECS: 206-281-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité