L(+)-Asparagine monohydraté
Fournisseur: Molekula
Synonyms: L-Asparagine monohydrate, H-Asn-OH·H₂O, (S)-(+)-Asparagine monohydrate, (S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, H-Asn-OH.H2O
18373388-100G
MOLE18373388-100GEA 0 EUR InStock
MOLE18373388-100G
L(+)-Asparagine monohydraté
L(+)-Asparagine monohydrate
Formule: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
MW: 150,13 g/mol
Point de fusion: 215…217 °C
Densité: 1.567 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151038
Numéro CAS: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 14,00837
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité