6-Fluoroindole
Fournisseur: Molekula
Attention
18394914-1G
MOLE18394914-1GEA 0 EUR InStock
MOLE18394914-1G
6-Fluoroindole
6-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
Point de fusion: 72…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056933
Numéro CAS: 399-51-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité