Cholest-4-ène-3-one
Fournisseur: Molekula
18488191-25G
MOLE18488191-25GEA 0 EUR InStock
MOLE18488191-25G
Cholest-4-ène-3-one
Cholest-4-ène-3-one
Formule: C₂₇H₄₄O
Point de fusion: 81…82 °C
Numéro MDL: MFCD00003663
Numéro CAS: 601-57-0
EINECS: 210-005-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité