Acide (2-fluorophényl)métaborique
Fournisseur: Molekula
18550854-1G
MOLE18550854-1GEA 0 EUR InStock
MOLE18550854-1G
Acide (2-fluorophényl)métaborique
Acide (2-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BFO₂
Numéro MDL: MFCD00674013
Numéro CAS: 1993-03-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité