N-Fmoc-glycine
Fournisseur: Molekula
18662074-25G
MOLE18662074-25GEA 0 EUR InStock
MOLE18662074-25G
N-Fmoc-glycine
N-Fmoc-glycine
Formule: C₁₇H₁₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00037140
Numéro CAS: 29022-11-5
EINECS: 249-373-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité