Benzophénone-oxime
Fournisseur: Molekula
18663882-25G
MOLE18663882-25GEA 0 EUR InStock
MOLE18663882-25G
Benzophénone-oxime
Benzophénone-oxime
Formule: C₁₃H₁₁NO
Numéro MDL: MFCD00051461
Numéro CAS: 574-66-3
EINECS: 209-373-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité