Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tricyclohexylphosphine

Fournisseur: Molekula
Attention

18931439-5G
MOLE18931439-5GEA 0 EUR InStock
MOLE18931439-5G
Tricyclohexylphosphine
Tricyclohexylphosphine


Formule: C₁₈H₃₃P
MW: 280,43 g/mol
Point d'ébullition: 132…134 °C (0.02 mmHg)
Point de fusion: 78 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00003853
Numéro CAS: 2622-14-2
EINECS: 220-069-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité