Alcool 2-méthoxybenzylique
Fournisseur: Molekula
18967483-100G
MOLE18967483-100GEA 0 EUR InStock
MOLE18967483-100G
Alcool 2-méthoxybenzylique
Alcool 2-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 250 °C (1013 hPa)
Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004611
Numéro CAS: 612-16-8
EINECS: 210-296-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité