1-Méthylindole
Fournisseur: Molekula
19002834-25G
MOLE19002834-25GEA 0 EUR InStock
MOLE19002834-25G
1-Méthylindole
1-Méthylindole
Formule: C₉H₉N
Point d'ébullition: 239 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94…95 °C
Densité: 1.048 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005800
Numéro CAS: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité