Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium fluorure

Fournisseur: Molekula
Attention

19013605-500G
MOLE19013605-500GEA 0 EUR InStock
MOLE19013605-500G
Calcium fluorure
Calcium fluoride


Formule: CaF₂
MW: 78,07 g/mol
Point d'ébullition: 2500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1418 °C
Densité: 3.18 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010907
Numéro CAS: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 13,01669
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité