Alcool 3-hydroxybenzylique
Fournisseur: Molekula
19045089-25G
MOLE19045089-25GEA 0 EUR InStock
MOLE19045089-25G
Alcool 3-hydroxybenzylique
Alcool 3-hydroxybenzylique
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 86…87 °C (0.001 mmHg)
Point de fusion: 70 °C
Densité: 1.161 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00004643
Numéro CAS: 620-24-6
EINECS: 210-633-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité