Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide gallique monohydraté

Fournisseur: Molekula
Attention

19107161-1KG
MOLE19107161-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE19107161-1KG
Acide gallique monohydraté
Gallic acid monohydrate


Formule: C₇H₆O₅·1H₂O
MW: 188,14 g/mol
Point de fusion: ∼250 °C
Point d'éclair: 250 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149098
Numéro CAS: 5995-86-8
EINECS: 205-749-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité