Bromo-6-vératraldéhyde
Fournisseur: Molekula
19262331-25G
MOLE19262331-25GEA 0 EUR InStock
MOLE19262331-25G
Bromo-6-vératraldéhyde
Bromo-6-vératraldéhyde
Formule: C₉H₉BrO₃
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151 °C
Numéro MDL: MFCD00003301
Numéro CAS: 5392-10-9
EINECS: 226-390-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité